Få mere at vide
BICASA Drop-in-bassin til MECC Series Service Spine
Artikelnummer. 17477383 Shop alle BICASA produkter
Skift visning
Længde (engelsk):
10 tommer
Artikelnummer. Længde (engelsk)
17477383 10 tommer
1 options
Artikelnummer. 17477383 Leverandør BICASA Leverandørnr. MBVAFF
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Drop-in-bassin til MECC Series Service Spine med støbt polypropylenvask komplet med koldtvandshane.
  • Drop-in bassin
  • Indsunket i MECC Service Spine
  • Polypropylenformet panel med vask (L x B x D) 250 x 100 x 100 mm (nyttigt)
  • Arrangeret til at holde vandrør - Anti-refleks hvid-grå farve
  • Koldt vandhane, afsluttet med syrebestandig epoxypulvermaling
  • Væskeidentifikation (håndtag i henhold til EN 13792:2000)
Venligst kontakt dit facilitetsledelses- og projektdesignteam om installationen i dit laboratoriebyggeri. Varen sælges som et selvstændigt produkt, eksklusive installation.
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance EN 13792:2000
Farve Lysegrå
Materiale Polypropylen
Inkluderer Koldtvandshane
Længde (engelsk) 10 tommer
Længde (metrisk) 250 mm
Bredde (engelsk) 4 tommer
Bredde (metrisk) 100 mm
Dybde (engelsk) 4''
Dybde (metrisk) 100 mm