Få mere at vide
Thermo Scientific™ μDrop™- og μDrop Duo-plader
Artikelnummer. p-9177001 Shop alle Thermo Scientific produkter
Produkttype:
μDrop Duo-plade
μDrop-plade
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16638987
Brand: Thermo Scientific™ N12391M2
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific™μ Drop- ogμ Drop Duo-plader bruges til lav volumen (2-10 μl) fotometrisk DNA, RNA og protein kvantificering og renhedsanalyse. μDrop-pladerne er kompatible med Thermo Scientific Varioskan LUX- og Multiskan SkyHigh-mikropladelæsere. De færdige protokoller i SkanIt-software eller Multiskan SkyHigh-brugergrænseflade gør kvantificering hurtig og nem.
Thermo Scientific™ μDrop™- og μDrop™ Duo-plader er ideelle værktøjer til hurtige og nemme fotometriske koncentrationsmålinger med lav volumen (2–10 μl) af DNA, RNA, proteinprøver eller spektral scanning. Området med lavt volumen er designet til at blive brugt med 8-kanals pipette til hurtig og nøjagtig pipettering af flere prøver. Pladerne indeholder også et separat område til kuvettemåling. μDrop Plates er kompatible med Thermo Scientific Varioskan™ LUX-, Multiskan™ Sky- og Multiskan SkyHigh-mikropladelæsere. Den intuitive Thermo Scientific SkanIt™-software og Multiskan SkyHigh-brugergrænseflade tilbyder færdige måleprotokoller til hurtig prøvemåling og analyse.
  • dsDNA-detektion spænder fra nogle få mikrogram til nogle få milligram pr. milliliter
  • Op til 16 (μDrop-plade) eller 32 (μDrop Duo-plade) prøvepositioner for hurtig og nem måling af prøvevolumener ned til 2 μl
  • Kompatibel med en otte-kanals pipette til prøvetilsætning
  • Let at rengøre efter måling
  • Målespalte til en rektangulær kuvette
  • Færdiglavet Multiskan SkyHigh-brugergrænseflade og SkanIt-softwareprotokoller til nukleinsyre- og proteinanalyse
  • Kompatibel med Multiskan Sky-, Multiskan SkyHigh- og Varioskan LUX-mikropladelæsere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype μDrop Duo-plade
Til brug med (udstyr) Varioskan LUX, Multiskan Sky, Multiskan SkyHigh
Plade Type μDrop Duo-plade
Kapacitet (metrisk) 2 til 10 μL (lav-volumen funktion)
Til brug med (applikation) Nukleinsyre- og proteinkoncentrationsmåling
Antal stillinger 32