Få mere at vide
Thermo Scientific™ μDrop™- og μDrop Duo-plader
Artikelnummer. 11899143 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
μDrop Duo-plade
μDrop-plade
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
11899143 μDrop-plade Hver
16638987 μDrop Duo-plade -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11899143 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. N12391
På lager
Thermo Scientific™μ Drop- ogμ Drop Duo-plader bruges til lav volumen (2-10 μl) fotometrisk DNA, RNA og protein kvantificering og renhedsanalyse. μDrop-pladerne er kompatible med Thermo Scientific Varioskan LUX- og Multiskan SkyHigh-mikropladelæsere. De færdige protokoller i SkanIt-software eller Multiskan SkyHigh-brugergrænseflade gør kvantificering hurtig og nem.
Thermo Scientific™ μDrop™- og μDrop™ Duo-plader er ideelle værktøjer til hurtige og nemme fotometriske koncentrationsmålinger med lav volumen (2–10 μl) af DNA, RNA, proteinprøver eller spektral scanning. Området med lavt volumen er designet til at blive brugt med 8-kanals pipette til hurtig og nøjagtig pipettering af flere prøver. Pladerne indeholder også et separat område til kuvettemåling. μDrop Plates er kompatible med Thermo Scientific Varioskan™ LUX-, Multiskan™ Sky- og Multiskan SkyHigh-mikropladelæsere. Den intuitive Thermo Scientific SkanIt™-software og Multiskan SkyHigh-brugergrænseflade tilbyder færdige måleprotokoller til hurtig prøvemåling og analyse.
  • dsDNA-detektion spænder fra nogle få mikrogram til nogle få milligram pr. milliliter
  • Seksten prøvepositioner til hurtig og nem måling af prøvevolumener ned til 2 μl
  • Kompatibel med en otte-kanals pipette for nem prøvetilsætning
  • Hurtigt og nemt at tørre prøverne af i serielle målinger
  • Færdiglavede Thermo Scientific SkanIt-softwaresessioner til nukleinsyreanalyse
  • Målespalte til en rektangulær kuvette
  • Kompatibel med Multiskan Sky, Multiskan GO, Varioskan LUX og Varioskan Flash
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype μDrop-plade
Plade Type μDrop Duo-plade
Kapacitet (metrisk) 2 til 10 μL (lav-volumen funktion)
Antal stillinger 16