Få mere at vide
Buerkle™ Drop-boy drop-flasker
Artikelnummer. p-8001977 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
Artikelnummer. 10438831
Brand: Buerkle™ 03070010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruge Buerkle™ Drop-boy drop-flasker til nøjagtig, pålidelig og gentagelig dispensering af reagenser.
  • HDPE
  • Dropdispenser og separat skruelåg
  • Lukke medfølger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Inkluderer Dropdispenser og separat skruelåg
Materiale HDPE
Lukning inkluderet Ja
Højde (metrisk) 50 mm
Diameter (metrisk) 24 mm
Lukketype Skruelåg