Få mere at vide
Buerkle™ Drop-boy drop-flasker
Artikelnummer. 10445951 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10445951 25 mL
10438831 10 mL
10056901 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10445951 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 03070025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.70 DKK
    9.78 DKK / Pakke med 1
    Spare 0.92 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruge Buerkle™ Drop-boy drop-flasker til nøjagtig, pålidelig og gentagelig dispensering af reagenser.
  • HDPE
  • Dropdispenser og separat skruelåg
  • Lukke medfølger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Farve White
Diameter (engelsk) 1.22 in.
Diameter (metrisk) Indvendig hals 13 mm
Inkluderer Dropdispenser og separat skruelåg
Højde (metrisk) med lukning 103 mm
Materiale HDPE
Sterilitet Non-sterile
Lukning inkluderet Ja
Uddannet No
Mund Narrow
Højde (metrisk) 65 mm
Højde (engelsk) 2.56 in.
Diameter (metrisk) 31 mm
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelsk) 0.85 oz.
Form Round
Engangs Reusable