Få mere at vide
Buerkle™ Drop-boy drop-flasker
Artikelnummer. 10438831 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10438831 10 mL
10445951 25 mL
10056901 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10438831 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 03070010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.70 DKK
    7.46 DKK / Pakke med 1
    Spare 0.24 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Bruge Buerkle™ Drop-boy drop-flasker til nøjagtig, pålidelig og gentagelig dispensering af reagenser.
  • HDPE
  • Dropdispenser og separat skruelåg
  • Lukke medfølger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Inkluderer Dropdispenser og separat skruelåg
Materiale HDPE
Lukning inkluderet Ja
Højde (metrisk) 50 mm
Diameter (metrisk) 24 mm
Lukketype Skruelåg