missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dronedarone-d6 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dronedarone-d6 Hydrochloride |
| CAS | 1329809-23-5 |
| Molekylær formel | C31H39D6ClN2O5S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | N-[2-Butyl-3-[4-[3-(dibutylamino)propoxy]benzoyl]-5-benzofuranyl]methanesulfonamide-d6 Hydrochloride, SR33589-d6 Hydrochloride, Multaq-d6 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C31H44N2O5S.ClH/c1-5-8-12-29-30(27-23-25(32-39(4,35)36)15-18-28(27)38-29)31(34)24-13-16-26(17-14-24)37-22-11-21-33(19-9-6-2)20-10-7-3;/h13-18,23,32H,5-12,19-22H2,1-4H3;1H/i11D2,21D2,22D2; |
| SMIL | [2H]C([2H])(C([2H])([2H])N(CCCC)CCCC)C([2H])([2H])OC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=C(OC3=C2C=C(C=C3)NS(=O)(=O)C)CCCC.Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 599.25 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?