missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Drometrizole Trisiloxane, TRC

Artikelnummer. 30134096
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
200 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134096 1 g
30006964 100 mg
30005824 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134096 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD6794101G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 155633-54-8
Molekylær formel C24 H39 N3 O3 Si3
Molekylvægt (g/mol) 501.84
Synonym Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-[2-methyl-3-[1,3,3,3-tetramethyl-1-[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl]- (9CI), 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-[2-methyl-3-[1,3,3,3-tetramethyl-1-[(trimethylsilyl)oxy]-1-disiloxanyl]propyl]phenol, 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-[2-methyl-3-[1,3,3,3-tetramethyl-1-[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl]phenol, Drometrizole trisiloxane, Mexoryl XL, OR 10154, Silatrizole
IUPAC navn 2-(benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-[2-methyl-3-[methyl-bis(trimethylsilyloxy)silyl]propyl]phenol
SMIL CC(Cc1cc(C)cc(c1O)n2nc3ccccc3n2)C[Si](C)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Drometrizole Trisiloxane 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-6-{3-[bis(trimethylsiloxy)methylsilyl]isobutyl}-p-cresol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C24H39N3O3Si3/c1-18-14-20(15-19(2)17-33(9,29-31(3,4)5)30-32(6,7)8)24(28)23(16-18)27-25-21-12-10-11-13-22(21)26-27/h10-14,16,19,28H,15,17H2,1-9H3
Formel vægt 501.2299
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.