Få mere at vide
Droloxifene Citrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Droloxifene Citrate |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H29NO2.C6H8O7/c1-4-25(20-9-6-5-7-10-20)26(22-11-8-12-23(28)19-22)21-13-15-24(16-14-21)29-18-17-27(2)3;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h5-16,19,28H,4,17-18H2,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b26-25-; |
| Formel vægt | 579.2468 |