Få mere at vide
Drofenine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Drofenine Hydrochloride |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H31NO2.ClH/c1-3-21(4-2)15-16-23-20(22)19(17-11-7-5-8-12-17)18-13-9-6-10-14-18;/h5,7-8,11-12,18-19H,3-4,6,9-10,13-16H2,1-2H3;1H |
| Formel vægt | 353.2122 |