Få mere at vide
Drofenine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
Drofenine Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Drofenine Hydrochloride |
| CAS | 548-66-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Drofenine Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H31 N O2 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Drofenine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C20H31NO2.ClH/c1-3-21(4-2)15-16-23-20(22)19(17-11-7-5-8-12-17)18-13-9-6-10-14-18;/h5,7-8,11-12,18-19H,3-4,6,9-10,13-16H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.CCN(CC)CCOC(=O)C(C1CCCCC1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2-(diethylamino)ethyl 2-cyclohexyl-2-phenylacetate;hydrochloride |
| Vis mere |