Få mere at vide
Drofenine Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30050207
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30050207 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30050207 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0768.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Drofenine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Drofenine Hydrochloride
CAS 548-66-3
Analyt- eller komponentnavne Drofenine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H31 N O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Drofenine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C20H31NO2.ClH/c1-3-21(4-2)15-16-23-20(22)19(17-11-7-5-8-12-17)18-13-9-6-10-14-18;/h5,7-8,11-12,18-19H,3-4,6,9-10,13-16H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.CCN(CC)CCOC(=O)C(C1CCCCC1)c2ccccc2
IUPAC navn 2-(diethylamino)ethyl 2-cyclohexyl-2-phenylacetate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 353.93
Mængde 500 mg
Formel vægt 353.2122 g/mol