Få mere at vide
Drofenine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16414577
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16414577 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16414577 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1239
MedChemExpress Drofenine hydrochloride is a potent competitive inhibitor of BChE, and the ki values of Drofenine is calculated to be 3 uM.
Drofenine hydrochloride is a potent competitive inhibitor of BChE, and the ki values of Drofenine is calculated to be 3 uM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Drofenine hydrochloride
CAS 548-66-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H32ClNO2
Mængde 50 mg
Synonym Hexahydroadiphenine hydrochloride
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 75 mg/mL (211.91 mM) ∣H2O : ≥ 33.3 mg/mL (94.09 mM)
SMIL O=C(OCCN(CC)CC)C(C1CCCCC1)C2=CC=CC=C2.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 353.93
Formel vægt 353.93
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation