Få mere at vide
Buerkle™ Drivenhed til AccuOne/EnergyOne pumpe
Artikelnummer. 11931641 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Til brug med:
AccuOne/EnergyOne pumpe
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med Pakningsstørrelse
11931641 AccuOne/EnergyOne pumpe Hver
1 options
Artikelnummer. 11931641 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 59003030
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Hjælper med overførsel af små mængder vandholdige medier op til 300 mPas fra dåser, tønder og smalhalsede beholdere fra 32 mm åbningsdiameter.
  • Kør uden genopladeligt batteri/strømforsyningsenhed
  • Til brug med Buerkle™ AccuOne/EnergyOne pumper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Drivenhed
Til brug med AccuOne/EnergyOne pumpe