Få mere at vide
Buerkle™ Borehoved til prøvetagning af slagtekrop
Artikelnummer. 16545260 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Materiale:
Rustfrit stål
Artikelnummer. Materiale
16545260 Rustfrit stål
1 options
Artikelnummer. 16545260 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53881010
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Borehoved til slagtekropprøvetagning har en sekskantet fatning til bitholdere eller patroner.
  • Slagtevirksomheder (slagterier, slagterbutikker osv.) er forpligtet til som led i operationel proceskontrol og til overvågning af slagtehygiejne at foretage regelmæssige mikrobiologiske undersøgelser af slagtekroppe til kvæg, svin, får, geder og heste mv.
  • Prøvetagerne til prøveudtagning af slagtekrop ligner et korkbor
  • De kan bruges i stanseprocessen (en destruktiv proces, også kaldet korkboret eller excisionsprocessen) til at fjerne en cirkulær prøve af væv på 5 cm² fra overfladen
  • Efter at stanseprøven er skåret ud, fjernes den fra slagtekroppen med en skalpel og en pincet
  • Prøvetagningsborene kan også bruges til andre prøveudtagningsformål, herunder histologi, medicin, fødevare- og luksusvareindustrien, ostefabrikker og landbrug
  • Den skarpe skærekant lavet af rustfrit stål gør det nemt at skære prøvestykker ud
  • Et hul i kronen forhindrer luftkompression og bruges også til at udstøde prøverne
  • Prøvetagerne er nemme at sterilisere, for eksempel ved flamme- eller dampsterilisering
  • Til prøveudtagning i henhold til DIN EN ISO 17604:2015-12
  • Skæreflade 25 mm diameter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Borehoved
Materiale Rustfrit stål
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Materialecertifikat
Til brug med (applikation) Skrogtudtagning
Til brug med (udstyr) Trådløs skruetrækker eller boremaskine; Skalpel og pincet
Diameter (engelsk) Kerne 0.98 in.
Diameter (engelsk) Ydre 1.06 in.
Diameter (engelsk) Ydre Top 0,98 tommer
Diameter (metrisk) kerne 25 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 27 mm
Diameter (metrisk) ydre top 27 mm
Længde (engelsk) 2.05 in.
Længde (metrisk) 52 mm