Beskrivelse
- Ler og fugtig jord
- Med smalle sidepaneler for minimal jordfriktion/modstand. Da våd jord normalt er meget sammenhængende, hæfter jorden stadig meget godt til biddet.
- Sand
- Med brede sidepaneler og derfor stor tilbageholdelseskapacitet for sandet.
- Groft sand
- Med ekstra brede sidepaneler, der omslutter endnu mere af boret, så selv grov sandjord og meget tør jord bevares.
- Kombination
- Bevarer både stærkt sammenhængende og mindre sammenhængende jorde.
- Riverside
- Meget velegnet til at bore i hård, krydret jord og jord blandet med fint grus. Boreskærene rager ud fra selve boret, så friktionen reduceres kraftigt.
- Grusboremaskine
- Med let afrundede, skrå øser, der trækker sig nedad i gruset. Eventuelle tilstedeværende sten klemmes fast mellem boresiderne. Finere jordmateriale (groft sand med fint grus) tilbageholdes i boret.
- Stenfanger
- Stenfangeren bruges til at opsamle og fjerne sten, der forhindrer korrekt prøvetagning med et af de andre bor.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Borebit |
| Materiale | Iron |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Oversigt | Udstyr til muldvarpeboreprøvetager |
| Til brug med (applikation) | Til Grus |
| Til brug med (udstyr) | Mole Drill Sampler |