Få mere at vide
Buerkle™ Bor til Buerkle™ Muldvarp
Artikelnummer. 10035673 Shop alle Bürkle produkter
Til brug med (applikation):
Til Grus
Til Riverbank Soil Horizons
Til Sand
Til groft sand
Til indsamling og fjernelse af sten
Til kombinationsjord
Til ler og våd jord
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10035673
Brand: Buerkle™ 53501020
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ Bor til Buerkle™ Muldvarpe er specielt designet til meget specifikke jordegenskaber.
  • Ler og fugtig jord
    • Med smalle sidepaneler for minimal jordfriktion/modstand. Da våd jord normalt er meget sammenhængende, hæfter jorden stadig meget godt til biddet.
  • Sand
    • Med brede sidepaneler og derfor stor tilbageholdelseskapacitet for sandet.
  • Groft sand
    • Med ekstra brede sidepaneler, der omslutter endnu mere af boret, så selv grov sandjord og meget tør jord bevares.
  • Kombination
    • Bevarer både stærkt sammenhængende og mindre sammenhængende jorde.
  • Riverside
    • Meget velegnet til at bore i hård, krydret jord og jord blandet med fint grus. Boreskærene rager ud fra selve boret, så friktionen reduceres kraftigt.
  • Grusboremaskine
    • Med let afrundede, skrå øser, der trækker sig nedad i gruset. Eventuelle tilstedeværende sten klemmes fast mellem boresiderne. Finere jordmateriale (groft sand med fint grus) tilbageholdes i boret.
  • Stenfanger
    • Stenfangeren bruges til at opsamle og fjerne sten, der forhindrer korrekt prøvetagning med et af de andre bor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Borebit
Oversigt Udstyr til muldvarpeboreprøvetager
Inkluderer Brede sidepaneler
Til brug med (applikation) Til Sand
Til brug med (udstyr) Mole Drill Sampler