Få mere at vide
Dryrite™, uden indikator, 6 mesh
Artikelnummer. 11944251 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11944251 10 kg Plast tromle 10kg
10452411 500 g Glasflaske 500g
10722071 2 kg Plastflaske 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11944251 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 219040100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 7778-18-9 | CaO4S | 136,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Adsorbent, indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7778-18-9
Molekylær formel CaO4S
Molekylvægt (g/mol) 136.13
MDL nummer MFCD00010912
InChI nøgle OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
SMIL [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Drierite™
Smeltepunkt 1450,0 °C
Fysisk form Kornet
Mængde 10 kg
Emballage Plast tromle
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: ca. 0,25 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: uopløselige i organiske væsker, let opløselige i glycerol
IUPAC navn calcium; sulfat
Formel vægt 136.14