Få mere at vide
Drierit, ™ uden indikator, 4 mesh
Artikelnummer. 10721881 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10721881 500 g Glasflaske 500g
10711881 2 kg Plastflaske 2kg
11934251 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10721881 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 219035000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    768.67 DKK
    691.65 DKK / 500g
    Spare 77.02 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7778-18-9 | CaO4S | 136,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Adsorbent, indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7778-18-9
Molekylær formel CaO4S
Molekylvægt (g/mol) 136.13
MDL nummer MFCD00010912
InChI nøgle OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
SMIL [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Drierite™
Smeltepunkt 1450.0°C
Fysisk form Kornet
Mængde 500 g
Emballage Glasflaske
Opløselighedsinformation Solubility in water: ca. 0.25g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in organic liquids, slightly soluble in glycerol
IUPAC navn calciumsulfat
Formel vægt 136.14