Få mere at vide
Dryrite™, uden indikator, 20-40 mesh
Artikelnummer. 10582041 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
454 g
2.3 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.3kg
454g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10582041 454 g Glasflaske 454g
10125230 2.3 kg Plastflaske 2.3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10582041 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 219074540
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7778-18-9 | CaO4S | 136,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Adsorbent, indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7778-18-9
Molekylær formel CaO4S
Molekylvægt (g/mol) 136.13
MDL nummer MFCD00010912
InChI nøgle OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
IUPAC navn calciumsulfat
SMIL [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Drierite™
Navn note 20-40 mesh
Smeltepunkt 1450,0 °C
Fysisk form Kornet
Mængde 454 g
Fieser 01,107
Merck Index 15, 1708
Emballage Glasflaske
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: ca. 0,25 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: uopløselige i organiske væsker, let opløselige i glycerol. SiO2 og uopløselige: 0,15%
R2O 0.14%
Formel vægt 136.14