Få mere at vide
Drierite™, without indicator, 10-20 mesh
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 g
2 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
2kg
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Adsorbent, indikator
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Drierite™ |
Smeltepunkt | 1450.0°C |
Fysisk form | Kornet |
Mængde | 500 g |
Emballage | Glasflaske |
Opløselighedsinformation | Solubility in water: ca. 0.25g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in organic liquids, slightly soluble in glycerol |
IUPAC navn | calcium; sulfat |
Formel vægt | 136.14 |
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Drierite™, without indicator, 10-20 mesh >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion