Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Drierite™ |
| Smeltepunkt | 1450,0 °C |
| Fysisk form | Kornet |
| Mængde | 10 kg |
| Emballage | Plast tromle |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: ca. 0,25 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: uopløselige i organiske væsker, let opløselige i glycerol |
| IUPAC navn | calciumsulfat |
| Formel vægt | 136.14 |