Beskrivelse
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium Sulfate |
| Navn note | With indicator |
| Materiale | Calcium Sulfate |
| Mængde | 454 g |
| Lineær formel | CaSO4 |
| Maskestørrelse | 4mesh |
| FN nummer | UN3077 |
| Emballage | Glass Bottle |
| IUPAC navn | calcium;sulfate |
| Formel vægt | 136.14g/mol |