Få mere at vide
Drierit, ™ almindelig (CaSO{4}), laboratoriekvalitet
Artikelnummer. 15441857
Skift visning
Mængde:
2270 g
Pakningsstørrelse:
2270g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15441857 2270 g 2270g
1 options
Artikelnummer. 15441857 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043057.=A
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7778-18-9 | CaO4S | 136,13 g/mol
Drierite™ , hvilket indikerer (CaSO{4}), Lab Grade bruges som et tørremiddel. Det bruges som tørremiddel til effektiv og hurtig tørring af luft, industrigasser, kølemidler, organiske væsker og faste stoffer. Yderligere bruges det til at opretholde en tør atmosfære i opbevaringsrum, hvælvinger, kommercielle pakker og andre indhegninger. Ud over dette er det involveret i beskyttelsen af hygroskopiske materialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7778-18-9
Molekylær formel CaO4S
Molekylvægt (g/mol) 136.13
MDL nummer MFCD00010912
InChI nøgle OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
IUPAC navn calciumsulfat
SMIL [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Drierite
Farve Hvid
Fysisk form Kornet
Mængde 2270 g
Lugt Lugtfri
Opløselighedsinformation Opløselig i vandig opløsning.
Følsomhed Hygroskopisk
Grad Laboratorie