Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Drierite* |
| Smeltepunkt | 1450,0 °C |
| Mængde | 2 kg |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vandig opløsning: let opløselig. Andre opløseligheder: let opløselig i glycerol, praktisk talt uopløselig i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler |
| Formel vægt | 136.13 |
Sikkerhed og håndtering
- Drierite, with indicator
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
- H360F-Kan skade forplantningsevnen.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Cobalt chloride