Få mere at vide
Drierite, med indikator, 8 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 g
2 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
2kg
5kg
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Adsorbent, indikator
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Drierite™ |
| Navn note | With indicator, 8 Mesh |
| Farve | Blå |
| Smeltepunkt | 2642°F |
| Fysisk form | Kornet |
| Mængde | 5 kg |
| Fieser | 01,107 |
| Merck Index | 15, 1708 |
| Emballage | Plast tromle |
| Opløselighedsinformation | SiO2 and insolubles: 0.58% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Drierite, with indicator
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
- H360F-Kan skade forplantningsevnen.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Indeholder: Cobalt(II) chloride