Få mere at vide
Dryrit, ™ med indikator, 8 mesh
Artikelnummer. 10276750 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
2kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10276750 500 g Glasflaske -
10082880 2 kg Glasflaske 2kg
10722934 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10276750 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 219095000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1014.94 DKK
    913.65 DKK / 500g
    Spare 101.29 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Drierite, CaO4S, CAS Nummer-7778-18-9, 7646-79-9, 5kg, 39,09%, 0,68%, CHEBI:31346, 3,25%, Blå, 01,107, 136,13, GHS Signalord: Danger | CAS: 7778-18-9 | CaO4S | 136,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Adsorbent, indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7778-18-9 , 7646-79-9
Molekylær formel CaO4S
Molekylvægt (g/mol) 136.13
MDL nummer MFCD00010912
InChI nøgle OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
SMIL [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Drierite™
Navn note Med indikator, 8 Mesh
Farve Blå
Fysisk form Kornet
Mængde 500 g
Fieser 01,107
Merck Index 15, 1708
Emballage Glasflaske
Opløselighedsinformation SiO2 og uopløselige: 0,58%
R2O 0.29%
IUPAC navn calciumsulfat
Formel vægt 136.13
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Drierite, with indicator
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
  • H360F-Kan skade forplantningsevnen.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cobalt(II) chloride