Beskrivelse
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium sulfate |
| Farve | Blue |
| Smeltepunkt | 1450°C |
| Fysisk form | Solid |
| Materiale | Calcium Sulfate |
| Mængde | 454 g |
| Lineær formel | CaSO4 |
| FN nummer | UN3077 |
| Emballage | Glass Bottle |
| Partikelstørrelse | 6 mesh |
| Vis mere |