Få mere at vide
Drierit, ™ der indikerer (CaSO{4})
Beskrivelse
Drierite™ , hvilket indikerer (CaSO{4}) bruges som et tørremiddel. Det bruges som tørremiddel til effektiv og hurtig tørring af luft, industrigasser, kølemidler, organiske væsker og faste stoffer. Yderligere bruges det til at opretholde en tør atmosfære i opbevaringsrum, hvælvinger, kommercielle pakker og andre indhegninger. Ud over dette er det involveret i beskyttelsen af hygroskopiske materialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Drierite |
| Farve | Blå |
| Fysisk form | Kornet |
| Mængde | 2270 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vandig opløsning. |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Grad | Laboratorie |
Sikkerhed og håndtering
- Drierite, indicating
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
- H360F-Kan skade forplantningsevnen.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Calcium sulphate