Få mere at vide
Drierite™ , der angiver (CaSO{4}), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15411867
Skift visning
Mængde:
2270 g
Pakningsstørrelse:
2270g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15411867 2270 g 2270g
1 options
Artikelnummer. 15411867 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043064.=A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Drierite
Farve Blå
Fysisk form Kornet
CAS 7778-18-9
Mængde 2270 g
Molekylær formel CaO4S
MDL nummer MFCD00010912
Lugt Lugtfri
Opløselighedsinformation Opløselig i vandig opløsning.
InChI nøgle OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Følsomhed Hygroskopisk
IUPAC navn calciumsulfat
Molekylvægt (g/mol) 136.13
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
Grad Laboratorie