Få mere at vide
Cole Parmer Drierite™ Tørremiddel i cylinder
Shop alle Cole-Parmer produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
3,81 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Designet til statisk absorption af fugt i lukkede beholdere op til 6 kubikfod i volumen
- Absorberer op til 3/8 oz. (10 g) vanddamp
- Perforeret stålcylinder med 5 1/4 oz. (150g) opladning af Drierite absorberende
- Når tørremidlet er opbrugt, kan det regenereres ved at opvarme det til 220 °C (425 °F) i 1 time
Ordreinfo
Samlet: 1 1/2 dia. x 6 in.H (3,8 x 15 cm).
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 3,81 cm |
| Produkttype | Mini-affugter |
| Materiale | Metal |
| Til brug med (applikation) | Statisk tørring af luft og gasser til -100° F dugpunkt, praktisk tørreenhed til det analytiske balancekammer eller andre små indkapslinger |
| Holder | 150 g Absorberende |
| Diameter (engelsk) Ydre | 1,5 tommer |