Få mere at vide
Thermo Scientific™ Dri-Cal™ Standarder for partikelstørrelse
Artikelnummer. 11868283 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
5μ m
6μ m
7μ m
8μ m
10μ m
15μ m
20μ m
25μ m
50μ m
70μ m
100μ m
Pakningsstørrelse:
1g
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) unitSize
11868283 10μ m 1g
11828283 5μ m 1g
11838283 6μ m 1g
11848283 7μ m 1g
11858283 8μ m 1g
11828293 100μ m 1g
11878283 15μ m 1g
11888283 20μ m 1g
11898283 25μ m 1g
11808293 50μ m 1g
11818293 70μ m 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 11868283 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. DC10
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruge Thermo Scientific™ Dri-Cal™ Partikelstørrelsesstandarder til kalibrering af partikelstørrelse og tælleinstrumenter, der kræver tørre partikler.
Funktioner:
  • Praktisk pakket i hætteglas med dråbespids i 1 gram mængder, hvilket gør det muligt for brugeren at dispensere partiklerne direkte i prøvetagningskammeret; ikke egnet til spredning i flydende medier.
  • Indeholder certifikat for kalibrering og sporbarhed til NIST™ , herunder beskrivelse af kalibreringsmetoden og dens usikkerhed samt en tabel over kemiske og fysiske egenskaber
  • Indeholder materialesikkerhedsdatablad med håndterings- og bortskaffelsesinstruktioner
  • Lotnummereret til teknisk service og support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilsætningsstof Kan indeholde spormængder af dispergeringsmiddel
Koncentration 100% faste stoffer
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur på et tørt sted. Opbevar opretstående og hold flasken tæt lukket. Åndedrætsværn mod støv anbefales.
Indhold Dry Polystyrene (DVB) Microspheres
Oversigt Anvendes til kalibrering af partikelstørrelse og tælleinstrumentering, der kræver tørre partikler til måling af tørre medier.
Farve Hvid
Til brug med (applikation) Kalibrering af tørpartikeltæller
Materiale Polystyren Divinylbenzen (PS-DVB)
Produkttype Partikler, standardstørrelse
Inkluderer Certifikat for kalibrering og sporbarhed
Partikeldensitet 1.05 g/cm3
Mængde 1 g
Brydningsindeks 1,59 ved 589 nm (25 °C)
Størrelsesfordeling s = 0.9 μm, 9.2% CV
Stabilitet Produktet er stabilt i minimum 24 måneder
Diameter (metrisk) 10μ m