Få mere at vide
Cole-Parmer™ BH-250 Series Tørblokvarmer
Artikelnummer. 15275607
Controller type:
Digital
Digital, RS-232, 200 °C
Digital, Twin Control, 100 °C
Antal blokke:
2
3
Temperaturområde (metrisk):
200 °C
Omgivende +5 til 100 °C
Omgivende +5 til 200 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15275607
Brand: Cole-Parmer™ 3662010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vælg et varmelegeme og derefter blokke, der passer til dine applikationsbehov.
  • Præcisionsudviklede varmelegemer med fremragende temperaturnøjagtighed
  • Alsidigt udvalg af udskiftelige varmeblokke fungerer med prøverør og plader i mange størrelser
  • Optager mindre lagerplads Den lette —og flad overflade gør det muligt at stable enheder, når de ikke er i brug
Brug disse varmeapparater som en tør, konstant temperaturkilde til forskellige laboratorie- og forskningsapplikationer. Alle modeller har uafhængige indikatorlys, der viser hovedstrøm, varmeeffekt og overtemperaturafbrydelse. ''antal accepterede blokke'' på bestillingstabellen angiver antallet af enkelt-bredde blokke, der accepteres af hver blokvarmer. Et varmelegeme, der accepterer to enkelt-bredde blokke, vil acceptere en dobbelt-bredde blok. Brug tre- og firebloksmodeller til applikationer med høj gennemstrømning, såsom kemisk oxygenbehov (COD).
Tekniske data
Controller type Digital
Holder Prøverør og plader
Antal steder 3
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +5 til 200 °C
Type Tør badblok
Opvarmningstid 9 min.
Inkluderer Ekstraktionsværktøj
Antal blokke 3
Temperaturstabilitet Ved 37 °C≤± 0,1 °C; ved 100 °C≤± 0,15 °C
Temperaturensartethed Ambient+ 5 til 200 °C
Bredde (engelsk) 11 tommer
Bredde (metrisk) 279 mm
Højde (engelsk) 4,1 tommer
Højde (metrisk) 105 mm
Dybde (engelsk) 10,2 tommer
Dybde (metrisk) 260 mm
Vægt (metrisk) 6 kg
Spænding 230 V
Watt 450 W
Frekvens 50/60 Hz