Få mere at vide
Techne™ Dri-Block™ Varmeblokindsats i aluminium
Antal steder:
12
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Udskiftelige varmeblokke i aluminium giver fremragende varmeledningsevne og rummer forskellige reagensglas, kopper og tallerkener
- Afhængigt af den valgte kombination af blokke, kan plastafstandsstykker (36620-67) bruges til at fylde en halvbredde fordybning, hvilket sikrer optimal termisk ydeevne
- De fleste blokke kommer med et separat hul til at acceptere et termometer
- Præcisionskonstruerede varmeblokke i aluminium giver fremragende temperaturnøjagtighed
- Alsidigt udvalg af udskiftelige varmeblokke fungerer med prøverør og plader i mange størrelser
- Varmeapparater sælges separat
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Aluminium |
| Antal steder | 12 |
| Type | Flad-bund |
| Rørstørrelse | 16 mm |
| Dybde (metrisk) Nå | 25 mm |