Få mere at vide
Applied Biosystems™ dRhodamine Dye Terminator Ready Reaction Cycle Sequencing Kit
Shop alle Applied Biosystems produkter
Antal reaktioner:
100 reaktioner
1000 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indeholder
Hvert sæt indeholder dRhodamine terminator klar reaktionsblanding, M13 (-21) primer, pGEM kontrol-DNA og en brugermanual.
- Forøg dit signal-til-støj-forhold
- Forenkle arbejdsgange med kemi, der er let at rydde op
- Få optimeret kemi til sekventering af skabeloner med homopolymerer (AA'er, TT'er osv.)
- Opnå rent signal, selv spidsmønstre og minimale mobilitetsskift med forbedrede farveterminatorer
- Reducer spektrumoverlapning med smalle farvestofemissionsspektre
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Hvert sæt indeholder dRhodamine Terminator Ready Reaction Mix, M13 (-21) Primer, pGEM Kontrol DNA og en brugermanual. Der er tilstrækkelige reagenser til 1000 reaktioner. Opbevar sættet ved -15 til -25 °C og undgå gentagne fryse-tø-cyklusser. |
| Format | Strimmel med 8 brønde, 96-brønds plade |
| Til brug med (udstyr) | 310 Genetisk Analyzer, 3130xl Genetisk Analyzer, ABI PRISM™ 377, GeneAmp 2700, GeneAmp 9600, GeneAmp 9700, GeneAmp™ 2400, 3130 Genetisk Analyzer |
| Til brug med (applikation) | Standard sekvensering |
| Inkluderer | dRhodamine Dye Terminator Ready Reaction Cycle Sequencing Kit, 1000 rxns, 8-brønds strips, 96-brønds plade, til 310 Genetic Analyzer, 3130 Genetic Analyzer |
| Antal reaktioner | 1000 reaktioner |
| Produkttype | Sekvenseringssæt |
| Mængde | 1.000 reaktioner |
| Teknik | Fluorescerende farvestof-terminator-sekventering |
| Skabelonkompatibilitet | Enkeltstrenget DNA, Plasmid DNA (≤ 15Kb), PCR-amplikoner |