Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ Drechsel gasvaskeflasker
Artikelnummer. 10450323
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1000 ml
Porøsitet:
1
2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Porøsitet
10450323 500 ml 2
11536924 500 ml 1
10622092 1000 ml 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10450323 Leverandør Lenz Laborglasintrumente™ Leverandørnr. 05510258
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    874.00 DKK
    762.85 DKK / Pakke med 1
    Spare 111.15 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Gasvaskeflasker iflg. til Drechsel med filterskive
  • Acc. til DIN 12596
  • Komplet med hoved (med filterskive)
  • Jordfugeforbindelse: NS 29/32
  • Materiale: DURAN™ rør (hoved), borosilikatglas 3.3 (flaske)
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Type Olivenforbindelser
Inkluderer DURAN™ slangehoved, borosilikatglas 3.3 flaske
Porøsitet 2