Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Drechsel gasvaskeflaske
Artikelnummer. 11896164
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
11896164 1000 ml
1 options
Artikelnummer. 11896164 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 05510070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    673.00 DKK
    544.71 DKK / Pakke med 1
    Spare 128.29 DKK
    19% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Fremstillet af borosilikatglas. Lenz Laborglasinstrumente™ Drechsel gasvaskeflasker bruges til at mætte en væske med en gas eller en gas med en anden damp. Flaskerne er effektive til at befugte kuldioxid-luftblandinger.
  • I henhold til DIN 12596
  • Komplet med vedhæftning (med filterpapir)
  • Jordfuge: NS 29/32
  • Fremstillet af borosilikatglas
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Materiale Borosilikatglas
Certificeringer/compliance DIN 12596