Få mere at vide
Thermo Scientific™ DreamTaq PCR-mastermix (2X)
Artikelnummer. p-9034008 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Farveløs
Grøn
Mængde:
4 x 1.25 mL
20 x 1.25 mL
Pakningsstørrelse:
1000 reaktioner
200 reaktioner
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Mængde unitSize
11896833 Farveløs 4 x 1.25 mL 200 reaktioner
15797516 Farveløs 20 x 1.25 mL 1000 reaktioner
11806843 Farveløs 20 x 1.25 mL 1000 reaktioner
11813933 Grøn 4 x 1.25 mL 200 reaktioner
11816843 Grøn 20 x 1.25 mL 1000 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11896833 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. K1071
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific DreamTaq PCR Master Mix (2X) er en brugsklar opløsning indeholdende DreamTaq DNA-polymerase, optimeret DreamTaq buffer, MgCl2 og dNTP'er.
Thermo Scientific DreamTaq PCR Master Mix (2X), tilgængelig i farveløse og grønne formater, er en klar-til-brug opløsning indeholdende DreamTaq DNA-polymerase, optimeret DreamTaq buffer, MgCl2 og dNTP'er. Denne færdigblandede formulering sparer tid og reducerer kontaminering på grund af de færre pipetteringtrin, der kræves til PCR-opsætning.
Master mix bevarer alle funktioner af DreamTaq DNA Polymerase og er i stand til robust amplifikation op til 6 kb fra genomisk DNA og op til 20 kb fra viralt DNA. Det sikrer højere følsomhed, længere PCR-produkter og højere udbytter sammenlignet med konventionelle Taq DNA polymerase. Omfattende optimering af reaktionsbetingelser er ikke påkrævet.
DreamTaq Grøn PCR Master Mix (2X) inkluderer desuden 2X DreamTaq Grøn buffer med et densitetsreagens og to farvestoffer til overvågning af elektroforesefremskridt.
Funktioner
  • Robust amplificering med minimal optimering
  • Højt udbytte af PCR-produkter
  • Højere følsomhed sammenlignet med konventionelTaq DNA polymerase
  • Amplifikation af mål op til 6 kb fra genomisk DNA og op til 20 kb fra viralt DNA
  • Inkorporerer modificerede nukleotider, men inkorporerer ikke dUTP
  • Direkte påfyldning af PCR-produkt på gel med grønt format
Applikationer
  • Rutinemæssig PCR-amplificering af DNA-fragmenter op til 6 kb
  • Høj gennemstrømnings-PCR
  • Genotypebestemmelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 5 U/μl
Indhold og opbevaring • DreamTaq PCR Master Mix (2X), 4 x 1,25 ml
• Nukleasefrit vand, 4 x 1,25 mL Opbevares
ved -20 °C.
GC-Rich PCR-ydelse Lav
Polymerase DreamTaq DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Mængde 4 x 1.25 mL
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Standard PCR
Troskab (vs. Taq) 1X
Hot Start Nej
Overhæng 3'-A
Reaktionsformat SuperMix eller Master Mix