Få mere at vide
Thermo Scientific™ DreamTaq PCR-mastermix (2X)
Artikelnummer. 11813933 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Farveløs
Grøn
Mængde:
4 x 1.25 mL
20 x 1.25 mL
Pakningsstørrelse:
1000 reaktioner
200 reaktioner
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Mængde Pakningsstørrelse
11813933 Grøn 4 x 1.25 mL 200 reaktioner
15787516 Farveløs 4 x 1.25 mL 200 reaktioner
11896833 Farveløs 4 x 1.25 mL 200 reaktioner
11806843 Farveløs 20 x 1.25 mL 1000 reaktioner
15797516 Farveløs 20 x 1.25 mL 1000 reaktioner
11816843 Grøn 20 x 1.25 mL 1000 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11813933 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. K1081
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1118.00 DKK
    849.65 DKK / 200 reaktioner
    Spare 268.35 DKK
    24% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific DreamTaq PCR Master Mix (2X) er en brugsklar opløsning indeholdende DreamTaq DNA-polymerase, optimeret DreamTaq buffer, MgCl2 og dNTP'er.
Thermo Scientific DreamTaq PCR Master Mix (2X), tilgængelig i farveløse og grønne formater, er en klar-til-brug opløsning indeholdende DreamTaq DNA-polymerase, optimeret DreamTaq buffer, MgCl2 og dNTP'er. Denne færdigblandede formulering sparer tid og reducerer kontaminering på grund af de færre pipetteringtrin, der kræves til PCR-opsætning.
Mastermixen bevarer alle egenskaber fra DreamTaq DNA-polymerase og kan udføre robust amplifikation op til 6 kb fra genomisk DNA og op til 20 kb fra viralt DNA. Den sikrer højere følsomhed, længere PCR-produkter og højere udbytter sammenlignet med konventionel Taq DNA-polymerase. Omfattende optimering af reaktionsbetingelser er ikke nødvendig.
DreamTaq Green PCR Master Mix (2X) indeholder desuden 2X DreamTaq Green Buffer med et densitetsreagens og to farvestoffer til overvågning af elektroforesefremskridt.
Funktioner
  • Robust amplificering med minimal optimering
  • Høje udbytter af PCR-produkter
  • Højere følsomhed sammenlignet med konventionel Taq DNA-polymerase
  • Amplifikation af mål op til 6 kb fra genomisk DNA og op til 20 kb fra viralt DNA
  • Indeholder modificerede nukleotider, men indeholder ikke dUTP
  • Direkte påføring af PCR-produkt på gel med grønt format
Applikationer:
  • Rutinemæssig genomisk og plasmid-DNA-amplifikation
  • Genotypebestemmelse
  • Koloni-PCR og klonscreening
  • Højkapacitets PCR-screening
  • TA-kloningsarbejdsgange
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring •2X DreamTaq Grøn PCR Master Mix, 4 x 1,25 ml
• Nukleasefrit vand, 4 x 1,25 mL Opbevares
ved -20 °C.
GC-Rich PCR-ydelse Lav
Polymerase DreamTaq DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Mængde 4 x 1.25 mL
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Standard PCR
Troskab (vs. Taq) 1X
Hot Start Nej
Antal reaktioner 200 reaktioner
Overhæng 3'-A
Reaktionsformat SuperMix eller Master Mix
Farve Grøn