Beskrivelse
Thermo Scientific DreamTaq PCR Master Mix (2X), tilgængelig i farveløse og grønne formater, er en klar-til-brug opløsning indeholdende DreamTaq DNA-polymerase, optimeret DreamTaq buffer, MgCl2 og dNTP'er. Denne færdigblandede formulering sparer tid og reducerer kontaminering på grund af de færre pipetteringtrin, der kræves til PCR-opsætning.
Mastermixen bevarer alle egenskaber fra DreamTaq DNA-polymerase og kan udføre robust amplifikation op til 6 kb fra genomisk DNA og op til 20 kb fra viralt DNA. Den sikrer højere følsomhed, længere PCR-produkter og højere udbytter sammenlignet med konventionel Taq DNA-polymerase. Omfattende optimering af reaktionsbetingelser er ikke nødvendig.
DreamTaq Green PCR Master Mix (2X) indeholder desuden 2X DreamTaq Green Buffer med et densitetsreagens og to farvestoffer til overvågning af elektroforesefremskridt.
Funktioner
- Robust amplificering med minimal optimering
- Høje udbytter af PCR-produkter
- Højere følsomhed sammenlignet med konventionel Taq DNA-polymerase
- Amplifikation af mål op til 6 kb fra genomisk DNA og op til 20 kb fra viralt DNA
- Indeholder modificerede nukleotider, men indeholder ikke dUTP
- Direkte påføring af PCR-produkt på gel med grønt format
Applikationer:
- Rutinemæssig genomisk og plasmid-DNA-amplifikation
- Genotypebestemmelse
- Koloni-PCR og klonscreening
- Højkapacitets PCR-screening
- TA-kloningsarbejdsgange
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 5 U/μl |
| Indhold og opbevaring | • DreamTaq PCR Master Mix (2X), 20 x 1,25 ml • Nukleasefrit vand, 20 x 1,25 mL Opbevares ved -20 °C. |
| GC-Rich PCR-ydelse | Lav |
| Polymerase | DreamTaq DNA-polymerase |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Mængde | 20 x 1.25 mL |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Til brug med (applikation) | Standard PCR |
| Troskab (vs. Taq) | 1X |
| Hot Start | Nej |
| Vis mere |