Få mere at vide
Thermo Scientific™ DreamTaq™ Hot Start PCR-masterblandinger
Artikelnummer. p-6936059 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Farveløs
Grøn
Antal reaktioner:
1000 reaktioner
200 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1 sæt
1000 reaktioner
Hver
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Antal reaktioner Pakningsstørrelse
15669374 Farveløs 200 reaktioner Hver
15717536 Farveløs 200 reaktioner Hver
15634553 Farveløs 200 reaktioner 1 sæt
15679374 Farveløs 1000 reaktioner Hver
15615014 Farveløs 1000 reaktioner 1000 reaktioner
15686154 Farveløs 1000 reaktioner 1000 reaktioner
15727536 Farveløs 1000 reaktioner Hver
15689374 Grøn 200 reaktioner Hver
15737536 Grøn 200 reaktioner Hver
15699374 Grøn 1000 reaktioner Hver
15606164 Grøn 1000 reaktioner 1000 reaktioner
15747536 Grøn 1000 reaktioner Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Artikelnummer. 15669374 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. K9011
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Thermo Scientific DreamTaq Hot Start PCR Master Mix er en brugsklar 2X reaktionsblanding, der inkluderer DreamTaq Hot Start DNA Polymerase, DreamTaq buffer, magnesium og dNTP'er.
Thermo Scientific DreamTaq Hot Start PCR Master Mix, tilgængelig i farveløse og grønne formater, er en klar til brug 2X reaktionsblanding, der bl.a. DreamTaq Hot Start DNA Polymerase, DreamTaq Buffer, magnesium og dNTP'er.
Masterblandingen tillader nem reaktionsopsætning og færre pipetteringstrin, hvor kun primere, skabelon og vand skal tilføjes. De DreamTaq Hot Start Green PCR Master Mix inkluderer et densitetsreagens og to sporingsfarvestoffer til bekvem direkte påfyldning af PCR-produkter på en gel.
DreamTaq Hot Start DNA Polymerase er en forbedret hot startTaq DNA-polymerase, der muliggør højere PCR-specificitet, sensitivitet og udbytte sammenlignet med konventionel varmstart Taq DNA-polymeraser. DreamTaq Hot Start DNA Polymerase anvender antistofbaseret hæmning af DNA-polymeraseaktivitet ved omgivelsestemperaturer for at forhindre amplifikation af ikke-specifikke produkter før amplifikationstrinnet. Med DreamTaq Hot Start DNA Polymerase, reaktioner kan sættes op ved stuetemperatur ved hjælp af samme protokol og cyklusbetingelser som konventionelleTaq DNA-polymeraser.
DreamTaq Hot Start PCR Master Mix er formuleret til at øge produktiviteten gennem:
  • Bedre reaktionsresultater
    • Højere udbytte af målamplikoner fra lave skabelonmængder
    • Øget reaktionsspecificitet på grund af pålidelig hot-start teknologi
    • Bredere udvalg af amplikonlængder med rutinemæssig amplifikation af genomiske DNA-fragmenter op til 6 kb
  • Forbedret bekvemmelighed
    • Reaktionsopsætning ved stuetemperatur
    • Minimeret optimering af Mg 2+ koncentration og af primer annealing temperaturer på grund af optimeret reaktionsbuffer
    • Forenklet arbejdsgang og minimeret pipettering med 2X mastermix-format
    • Direkte påfyldning af PCR-produkter på en gel med grønt format
Applikationer
  • Generering af PCR-produkter til TA-kloning
  • Rutinemæssig PCR
  • Koloni PCR
  • Genotypebestemmelse
  • RT-PCR
Anbefalet opbevaring
Store at -20C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring •2X DreamTaq Hot Start PCR Master Mix, 4 x 1,25 ml
• Nukleasefrit vand, 4 x 1,25 mL Opbevares
ved -5 °C til -30 °C.
GC-Rich PCR-ydelse Lav
Polymerase DreamTaq DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Mængde 200 rxns
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Varmstarts-PCR
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 200 reaktioner
Overhæng 3'-A
Reaktionsformat SuperMix eller Master Mix
Farve Farveløs
Vis mere Vis mindre
Kun til forskningsbrug. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.