Description
Thermo Scientific DreamTaq Hot Start PCR Master Mix, tilgængelig i farveløse og grønne formater, er en klar til brug 2X reaktionsblanding, der bl.a. DreamTaq Hot Start DNA Polymerase, DreamTaq Buffer, magnesium og dNTP'er.
Masterblandingen tillader nem reaktionsopsætning og færre pipetteringstrin, hvor kun primere, skabelon og vand skal tilføjes. De DreamTaq Hot Start Green PCR Master Mix inkluderer et densitetsreagens og to sporingsfarvestoffer til bekvem direkte påfyldning af PCR-produkter på en gel.
DreamTaq Hot Start DNA Polymerase er en forbedret hot startTaq DNA-polymerase, der muliggør højere PCR-specificitet, sensitivitet og udbytte sammenlignet med konventionel varmstart Taq DNA-polymeraser. DreamTaq Hot Start DNA Polymerase anvender antistofbaseret hæmning af DNA-polymeraseaktivitet ved omgivelsestemperaturer for at forhindre amplifikation af ikke-specifikke produkter før amplifikationstrinnet. Med DreamTaq Hot Start DNA Polymerase, reaktioner kan sættes op ved stuetemperatur ved hjælp af samme protokol og cyklusbetingelser som konventionelleTaq DNA-polymeraser.
DreamTaq Hot Start PCR Master Mix er formuleret til at øge produktiviteten gennem:
- Bedre reaktionsresultater
- Højere udbytte af målamplikoner fra lave skabelonmængder
- Øget reaktionsspecificitet på grund af pålidelig hot-start teknologi
- Bredere udvalg af amplikonlængder med rutinemæssig amplifikation af genomiske DNA-fragmenter op til 6 kb
- Forbedret bekvemmelighed
- Reaktionsopsætning ved stuetemperatur
- Minimeret optimering af Mg 2+ koncentration og af primer annealing temperaturer på grund af optimeret reaktionsbuffer
- Forenklet arbejdsgang og minimeret pipettering med 2X mastermix-format
- Direkte påfyldning af PCR-produkter på en gel med grønt format
Applikationer
- Generering af PCR-produkter til TA-kloning
- Rutinemæssig PCR
- Koloni PCR
- Genotypebestemmelse
- RT-PCR
Recommended Storage
Store at -20C.
Spécification
Spécification
| Koncentration | 2X |
| Indhold og opbevaring | •2X DreamTaq Hot Start Green PCR Master Mix, 20 x 1,25 mL • Nukleasefrit vand, 20 x 1,25 mL Opbevares ved -5 °C til -30 °C. |
| GC-Rich PCR-ydelse | Lav |
| Polymerase | DreamTaq DNA-polymerase |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Mængde | 1000 rxns |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Til brug med (applikation) | Varmstarts-PCR |
| Hot Start | Indbygget varmstart |
| Antal reaktioner | 1000 reaktioner |
| Afficher plus |
Kun til forskningsbrug. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.