Få mere at vide
Thermo Scientific™ DreamTaq™ Hot Start PCR-masterblandinger
Artikelnummer. 15615014 Shop alle Thermo Scientific produkter
Farve:
Farveløs
Grøn
Antal reaktioner:
1000 reaktioner
200 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1 sæt
1000 reaktioner
Hver
Artikelnummer. 15615014
Brand: Thermo Scientific™ K9012
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific DreamTaq Hot Start PCR Master Mix er en brugsklar 2X reaktionsblanding, der inkluderer DreamTaq Hot Start DNA Polymerase, DreamTaq buffer, magnesium og dNTP'er.
Thermo Scientific DreamTaq Hot Start PCR Master Mix, tilgængelig i farveløse og grønne formater, er en klar til brug 2X reaktionsblanding, der bl.a. DreamTaq Hot Start DNA Polymerase, DreamTaq Buffer, magnesium og dNTP'er.
Masterblandingen tillader nem reaktionsopsætning og færre pipetteringstrin, hvor kun primere, skabelon og vand skal tilføjes. De DreamTaq Hot Start Green PCR Master Mix inkluderer et densitetsreagens og to sporingsfarvestoffer til bekvem direkte påfyldning af PCR-produkter på en gel.
DreamTaq Hot Start DNA Polymerase er en forbedret hot startTaq DNA-polymerase, der muliggør højere PCR-specificitet, sensitivitet og udbytte sammenlignet med konventionel varmstart Taq DNA-polymeraser. DreamTaq Hot Start DNA Polymerase anvender antistofbaseret hæmning af DNA-polymeraseaktivitet ved omgivelsestemperaturer for at forhindre amplifikation af ikke-specifikke produkter før amplifikationstrinnet. Med DreamTaq Hot Start DNA Polymerase, reaktioner kan sættes op ved stuetemperatur ved hjælp af samme protokol og cyklusbetingelser som konventionelleTaq DNA-polymeraser.
DreamTaq Hot Start PCR Master Mix er formuleret til at øge produktiviteten gennem:
  • Bedre reaktionsresultater
    • Højere udbytte af målamplikoner fra lave skabelonmængder
    • Øget reaktionsspecificitet på grund af pålidelig hot-start teknologi
    • Bredere udvalg af amplikonlængder med rutinemæssig amplifikation af genomiske DNA-fragmenter op til 6 kb
  • Forbedret bekvemmelighed
    • Reaktionsopsætning ved stuetemperatur
    • Minimeret optimering af Mg 2+ koncentration og af primer annealing temperaturer på grund af optimeret reaktionsbuffer
    • Forenklet arbejdsgang og minimeret pipettering med 2X mastermix-format
    • Direkte påfyldning af PCR-produkter på en gel med grønt format
Applikationer
  • Generering af PCR-produkter til TA-kloning
  • Rutinemæssig PCR
  • Koloni PCR
  • Genotypebestemmelse
  • RT-PCR
Recommended Storage
Store at -20C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring •2X DreamTaq Hot Start PCR Master Mix, 20 x 1,25 ml
• Nukleasefrit vand, 20 x 1,25 mL Opbevares
ved -5 °C til -30 °C.
GC-Rich PCR-ydelse Lav
Polymerase DreamTaq DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Mængde 1000 rxns
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Varmstarts-PCR
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 1000 reaktioner
Overhæng 3'-A
Reaktionsformat SuperMix eller Master Mix
Farve Farveløs
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Kun til forskningsbrug. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato