Få mere at vide
Thermo Scientific™ DreamTaq™ Hot Start DNA-polymerase
Artikelnummer. p-6936020 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Farveløs
Grøn
Mængde:
200 U
2500 U
4 x 2500 U
500 U
Pakningsstørrelse:
2500µL
Hver
Pakke med 200
Pakke med 2500
Pakke med 4
Pakke med 500
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Mængde Pakningsstørrelse
15699364 Farveløs 200 U Hver
15609374 Farveløs 500 U Hver
15787496 Farveløs 500 U Hver
15619374 Farveløs 2500 U 2500µL
15797496 Farveløs 2500 U Hver
15636154 Farveløs 4 x 2500 U Pakke med 4
15629374 Grøn 200 U Hver
15646154 Grøn 200 U Pakke med 200
15639374 Grøn 500 U Hver
15656154 Grøn 500 U Pakke med 500
15707506 Grøn 500 U Hver
15649374 Grøn 2500 U Hver
15666154 Grøn 2500 U Pakke med 2500
15717506 Grøn 2500 U Hver
15659374 Grøn 4 x 2500 U Hver
15676154 Grøn 4 x 2500 U Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Artikelnummer. 15699364 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. EP1701
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Thermo Scientific DreamTaq Hot Start DNA Polymerase er en forbedret hot start Taq DNA-polymerase, der muliggør højere PCR-specificitet, sensitivitet og udbytte sammenlignet med konventionel varmstart Taq DNA-polymeraser.
Thermo Scientific DreamTaq Hot Start DNA Polymerase, tilgængelig i farveløse og grønne formater, er en forbedret hot startTaq DNA-polymerase, der muliggør højere PCR-specificitet, sensitivitet og udbytte sammenlignet med konventionel varmstartTaq DNA-polymeraser.
DreamTaq Hot Start DNA Polymerase anvender antistofbaseret hæmning af DNA-polymeraseaktivitet ved omgivelsestemperaturer for at forhindre amplifikation af ikke-specifikke produkter før amplifikationstrinnet. Med DreamTaq Hot Start DNA Polymerase, reaktioner kan sættes op ved stuetemperatur ved hjælp af samme protokol og cyklusbetingelser som konventionelleTaq DNA-polymeraser. Enzymet leveres med en optimeret 10X DreamTaq Buffer indeholdende magnesiumchlorid, hvilket eliminerer behovet for omfattende optimering af reaktionsbetingelserne. DreamTaq Hot Start DNA Polymerase er også tilgængelig med forudtilsat densitetsreagens og elektroforesesporingsfarvestoffer, såvel som i mastermix-format.
10X DreamTaq Green Buffer inkluderer også et densitetsreagens og to sporingsfarvestoffer til bekvem direkte påfyldning af PCR-produkter på en gel.
DreamTaq Hot Start DNA Polymerase er formuleret til at øge produktiviteten gennem:
  • Bedre reaktionsresultater
    • Højere udbytte af målamplikoner fra lave skabelonmængder
    • Øget reaktionsspecificitet på grund af pålidelig hot-start teknologi
    • Bredere udvalg af amplikonlængder med rutinemæssig amplifikation af genomiske DNA-fragmenter op til 6 kb
  • Forbedret bekvemmelighed
    • Reaktionsopsætning ved stuetemperatur
    • Minimeret optimering af Mg 2+ koncentration og af primer annealing temperaturer på grund af optimeret reaktionsbuffer
    • Direkte påfyldning af PCR-produkter på en gel med DreamTaq Grøn buffer
Applikationer
  • Generering af PCR-produkter til TA-kloning
  • Rutinemæssig PCR
  • Koloni PCR
  • Genotypebestemmelse
  • RT-PCR
Anbefalet opbevaring
Store at -20C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 5 U/μl
Indhold og opbevaring • DreamTaq Hot Start DNA Polymerase (5 U/μ L), 40μ L
• 10X DreamTaq Buffer (med 20 mM MgCl2 ), 1,25 ml
Opbevares ved -5 °C til -30 °C.
GC-Rich PCR-ydelse Lav
Polymerase DreamTaq DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Mængde 200 U
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Varmstarts-PCR
Hot Start Indbygget varmstart
Overhæng 3'-A
Reaktionsformat Separate komponenter