Få mere at vide
Thermo Scientific™ DreamTaq™ Hot Start DNA-polymerase
Artikelnummer. 15787496 Shop alle Thermo Scientific produkter
Farve:
Farveløs
Grøn
Mængde:
200 U
2500 U
4 x 2500 U
500 U
Pakningsstørrelse:
200 enheder
2500 enheder
2500µL
500 enheder
Hver
Pakke med 2500
Pakke med 4
Artikelnummer. 15787496
Brand: Thermo Scientific™ EP1702
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific DreamTaq Hot Start DNA Polymerase er en forbedret hot start Taq DNA-polymerase, der muliggør højere PCR-specificitet, sensitivitet og udbytte sammenlignet med konventionel varmstart Taq DNA-polymeraser.
Thermo Scientific DreamTaq Hot Start DNA Polymerase, tilgængelig i farveløse og grønne formater, er en forbedret hot startTaq DNA-polymerase, der muliggør højere PCR-specificitet, sensitivitet og udbytte sammenlignet med konventionel varmstartTaq DNA-polymeraser.
DreamTaq Hot Start DNA Polymerase anvender antistofbaseret hæmning af DNA-polymeraseaktivitet ved omgivelsestemperaturer for at forhindre amplifikation af ikke-specifikke produkter før amplifikationstrinnet. Med DreamTaq Hot Start DNA Polymerase, reaktioner kan sættes op ved stuetemperatur ved hjælp af samme protokol og cyklusbetingelser som konventionelleTaq DNA-polymeraser. Enzymet leveres med en optimeret 10X DreamTaq Buffer indeholdende magnesiumchlorid, hvilket eliminerer behovet for omfattende optimering af reaktionsbetingelserne. DreamTaq Hot Start DNA Polymerase er også tilgængelig med forudtilsat densitetsreagens og elektroforesesporingsfarvestoffer, såvel som i mastermix-format.
10X DreamTaq Green Buffer inkluderer også et densitetsreagens og to sporingsfarvestoffer til bekvem direkte påfyldning af PCR-produkter på en gel.
DreamTaq Hot Start DNA Polymerase er formuleret til at øge produktiviteten gennem:
  • Bedre reaktionsresultater
    • Højere udbytte af målamplikoner fra lave skabelonmængder
    • Øget reaktionsspecificitet på grund af pålidelig hot-start teknologi
    • Bredere udvalg af amplikonlængder med rutinemæssig amplifikation af genomiske DNA-fragmenter op til 6 kb
  • Forbedret bekvemmelighed
    • Reaktionsopsætning ved stuetemperatur
    • Minimeret optimering af Mg 2+ koncentration og af primer annealing temperaturer på grund af optimeret reaktionsbuffer
    • Direkte påfyldning af PCR-produkter på en gel med DreamTaq Grøn buffer
Applikationer
  • Generering af PCR-produkter til TA-kloning
  • Rutinemæssig PCR
  • Koloni PCR
  • Genotypebestemmelse
  • RT-PCR
Anbefalet opbevaring
Store at -20C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 5 U/μl
Indhold og opbevaring • DreamTaq Hot Start DNA Polymerase (5 U/μ L), 100μ L
• 10X DreamTaq Buffer (med 20 mM MgCl2 ), 2 x 1,25 ml
Opbevares ved -5 °C til -30 °C.
GC-Rich PCR-ydelse Lav
Polymerase DreamTaq DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Mængde 500 U
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Varmstarts-PCR
Hot Start Indbygget varmstart
Overhæng 3'-A
Reaktionsformat Separate komponenter