Få mere at vide
Thermo Scientific™ DreamTaq™ Hot Start DNA-polymerase
Artikelnummer. 15639374 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Farveløs
Grøn
Mængde:
200 U
2500 U
4 x 2500 U
500 U
Pakningsstørrelse:
2500µL
Hver
Pakke med 200
Pakke med 2500
Pakke med 4
Pakke med 500
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Mængde Pakningsstørrelse
15639374 Grøn 500 U Hver
15699364 Farveløs 200 U Hver
15609374 Farveløs 500 U Hver
15787496 Farveløs 500 U Hver
15797496 Farveløs 2500 U Hver
15619374 Farveløs 2500 U 2500µL
15636154 Farveløs 4 x 2500 U Pakke med 4
15629374 Grøn 200 U Hver
15646154 Grøn 200 U Pakke med 200
15707506 Grøn 500 U Hver
15656154 Grøn 500 U Pakke med 500
15649374 Grøn 2500 U Hver
15717506 Grøn 2500 U Hver
15666154 Grøn 2500 U Pakke med 2500
15676154 Grøn 4 x 2500 U Pakke med 4
15659374 Grøn 4 x 2500 U Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 15639374 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. EP1712
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific DreamTaq Hot Start DNA Polymerase er en forbedret hot start Taq DNA-polymerase, der muliggør højere PCR-specificitet, sensitivitet og udbytte sammenlignet med konventionel varmstart Taq DNA-polymeraser.
Thermo Scientific DreamTaq Hot Start DNA Polymerase, tilgængelig i farveløse og grønne formater, er en forbedret hot startTaq DNA-polymerase, der muliggør højere PCR-specificitet, sensitivitet og udbytte sammenlignet med konventionel varmstartTaq DNA-polymeraser.
DreamTaq Hot Start DNA Polymerase anvender antistofbaseret hæmning af DNA-polymeraseaktivitet ved omgivelsestemperaturer for at forhindre amplifikation af uspecifikke produkter før amplifikationstrinnet. Med DreamTaq Hot Start DNA Polymerase kan reaktioner opbygges ved stuetemperatur ved brug af samme protokol og cyklusbetingelser som konventionelle Taq DNA-polymeraser. Enzymet leveres med en optimeret 10X DreamTaq buffer, der indeholder magnesiumchlorid, hvilket eliminerer behovet for omfattende optimering af reaktionsbetingelserne. DreamTaq Hot Start DNA Polymerase fås også med forudtilsat densitetsreagens og elektroforese sporingsfarvestoffer samt i mastermixformat.
10X DreamTaq Green Buffer inkluderer også et densitetsreagens og to sporingsfarvestoffer for nem direkte pålæsning af PCR-produkter på en gel.
DreamTaq Hot Start DNA Polymerase er formuleret til at øge produktiviteten gennem:
  • Bedre reaktionsresultater
    • Højere udbytte af målamplikoner fra lave skabelonmængder
    • Øget reaktionsspecificitet takket være pålidelig hotstart-teknologi
    • Større udvalg af ampliconlængder med rutinemæssig amplifikation af genomiske DNA-fragmenter op til 6 kb
  • Forbedret bekvemmelighed
    • Stuetemperatur-reaktionsopsætning
    • Minimeret optimering af Mg2+ koncentration og af primerannealing-temperaturer på grund af optimeret reaktionsbuffer
    • Direkte pålæsning af PCR-produkter på en gel med DreamTaq Green Buffer
Applikationer:
  • Rutinemæssig genomisk og plasmid-DNA-amplifikation
  • Genotypebestemmelse
  • Koloni-PCR og klonscreening
  • Højkapacitets PCR-screening
  • TA-kloningsarbejdsgange
Anbefalet opbevaring
Store at -20C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Koncentration 5 U/μl
Indhold og opbevaring • DreamTaq Hot Start DNA Polymerase (5 U/μ L), 100μ L
• 10X DreamTaq Grøn buffer (med 20 mM MgCl 2 ), 2 x 1,25 mL
Opbevares ved -20 °C.
GC-Rich PCR-ydelse Lav
Polymerase DreamTaq DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Mængde 500 U
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Varmstarts-PCR
Hot Start Indbygget varmstart
Overhæng 3'-A
Reaktionsformat Separate komponenter
Farve Grøn