Beskrivelse
Thermo Scientific DreamTaq Hot Start DNA Polymerase, tilgængelig i farveløse og grønne formater, er en forbedret hot startTaq DNA-polymerase, der muliggør højere PCR-specificitet, sensitivitet og udbytte sammenlignet med konventionel varmstartTaq DNA-polymeraser.
DreamTaq Hot Start DNA Polymerase anvender antistofbaseret hæmning af DNA-polymeraseaktivitet ved omgivelsestemperaturer for at forhindre amplifikation af ikke-specifikke produkter før amplifikationstrinnet. Med DreamTaq Hot Start DNA Polymerase, reaktioner kan sættes op ved stuetemperatur ved hjælp af samme protokol og cyklusbetingelser som konventionelleTaq DNA-polymeraser. Enzymet leveres med en optimeret 10X DreamTaq Buffer indeholdende magnesiumchlorid, hvilket eliminerer behovet for omfattende optimering af reaktionsbetingelserne. DreamTaq Hot Start DNA Polymerase er også tilgængelig med forudtilsat densitetsreagens og elektroforesesporingsfarvestoffer, såvel som i mastermix-format.
10X DreamTaq Green Buffer inkluderer også et densitetsreagens og to sporingsfarvestoffer til bekvem direkte påfyldning af PCR-produkter på en gel.
DreamTaq Hot Start DNA Polymerase er formuleret til at øge produktiviteten gennem:
- Bedre reaktionsresultater
- Højere udbytte af målamplikoner fra lave skabelonmængder
- Øget reaktionsspecificitet på grund af pålidelig hot-start teknologi
- Bredere udvalg af amplikonlængder med rutinemæssig amplifikation af genomiske DNA-fragmenter op til 6 kb
- Forbedret bekvemmelighed
- Reaktionsopsætning ved stuetemperatur
- Minimeret optimering af Mg 2+ koncentration og af primer annealing temperaturer på grund af optimeret reaktionsbuffer
- Direkte påfyldning af PCR-produkter på en gel med DreamTaq Grøn buffer
Applikationer
- Generering af PCR-produkter til TA-kloning
- Rutinemæssig PCR
- Koloni PCR
- Genotypebestemmelse
- RT-PCR
Anbefalet opbevaring
Store at -20C
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 5 U/μl |
| Indhold og opbevaring | • DreamTaq Hot Start DNA Polymerase (5 U/μ L), 5 x 100μ L • 10X DreamTaq Buffer (med 20 mM MgCl2 ), 10 x 1,25 ml Opbevares ved -5 °C til -30 °C. |
| GC-Rich PCR-ydelse | Lav |
| Polymerase | DreamTaq DNA-polymerase |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Mængde | 2500 U |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Til brug med (applikation) | Varmstarts-PCR |
| Hot Start | Indbygget varmstart |
| Overhæng | 3'-A |
| Vis mere |