Få mere at vide
Thermo Scientific™ DreamTaq Green PCR Master Mix (2X) Promotion
Artikelnummer. 15707526 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
4 x 1.25 mL
20 x 1.25mL
Antal reaktioner:
200
1000
Pakningsstørrelse:
1000 reaktioner
200 reaktioner
Artikelnummer. 15707526
Brand: Thermo Scientific™ K1081
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Contains green buffer that includes density reagent and two tracking dyes for direct loading of PCR products on gels
  • DreamTaq DNA Pol,
  • dNTPs,
  • Green buffer, density reagent and dyes for direct loading,
  • supplied with Water,
  • Nuclease free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Mængde 4 x 1.25 mL
Til brug med (applikation) Standard PCR, RT-PCR, Genotyping, Cloning
Antal reaktioner 200