Få mere at vide
Thermo Scientific™ DreamTaq™ Buffere (10X)
Artikelnummer. p-200086898 Shop alle Thermo Scientific produkter
Farve:
Farveløs
Grøn
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 4
Artikelnummer. 11360600
Brand: Thermo Scientific™ B71
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific 10X DreamTaq Buffer er specifikt optimeret til PCR-brug DreamTaq DNA polymerase og DreamTaq Hot Start DNA Polymerase.
Thermo Scientific DreamTaq Buffer (10X), tilgængelig i farveløse og grønne formater, er specifikt optimeret til PCR-brug DreamTaq DNA polymerase og DreamTaq Hot Start DNA Polymerase. Den indeholder både KCl og (NH 4 ) 2 SO 4 for at give høj specificitet af primer-annealing ved et bredt område af MgCl 2- koncentrationer. 10X DreamTaq buffer inkluderer 20 mM MgCl2
Derudover 10X DreamTaq Grøn buffer inkluderer et densitetsreagens og to sporingsfarvestoffer. Densitetsreagenset tillader direkte påfyldning af PCR-produkter på en gel. Det blå farvestof (migrerer med –3 5 kb DNA-fragmenter i 1 % agarosegel) og det gule farvestof (migrerer hurtigere end 10 bp DNA-fragmenter i 1 % agarosegel) er inkluderet til overvågning af elektroforesefremskridt. Farvestofferne har excitationstoppe ved 424 nm og 615 nm.
Bemærk
  • Til applikationer, der kræver PCR-produktanalyse ved absorbans eller fluorescensexcitation, anbefaler vi at bruge den farveløse DreamTaq Buffer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DreamTaq Grøn buffer
Farve Grøn
Koncentration 10X
Til brug med (applikation) Varmstarts-PCR
Mængde 4 x 1.25 mL
Formulering Nonidet P40 Ethyl phenolpoly(ethyleneglycolether) 9016-45-9 ( <0.9 ), Polyethylene glycol 25322-68-3 ( 7-13 ), Sucrose 57-50-1 ( 10-30 )
Inkluderer •10X DreamTaq Grøn buffer (med 20 mM MgCl 2 ), 4 x 1,25 mL
Opbevares i en ikke-frostfri fryser ved -20 °C.