Få mere at vide
Thermo Scientific™ DreamTaq™ Buffere (10X)
Artikelnummer. 11360600 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Farveløs
Grøn
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11360600 Grøn Pakke med 10
11856863 Farveløs Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11360600 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. B71
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific 10X DreamTaq Buffer er specifikt optimeret til PCR-brug DreamTaq DNA polymerase og DreamTaq Hot Start DNA Polymerase.
Thermo Scientific DreamTaq Buffer (10X), tilgængelig i farveløse og grønne formater, er specifikt optimeret til PCR-brug DreamTaq DNA polymerase og DreamTaq Hot Start DNA Polymerase. Den indeholder både KCl og (NH 4 ) 2 SO 4 for at give høj specificitet af primer-annealing ved et bredt område af MgCl 2- koncentrationer. 10X DreamTaq buffer inkluderer 20 mM MgCl2
Derudover 10X DreamTaq Grøn buffer inkluderer et densitetsreagens og to sporingsfarvestoffer. Densitetsreagenset tillader direkte påfyldning af PCR-produkter på en gel. Det blå farvestof (migrerer med –3 5 kb DNA-fragmenter i 1 % agarosegel) og det gule farvestof (migrerer hurtigere end 10 bp DNA-fragmenter i 1 % agarosegel) er inkluderet til overvågning af elektroforesefremskridt. Farvestofferne har excitationstoppe ved 424 nm og 615 nm.
Bemærk
  • Til applikationer, der kræver PCR-produktanalyse ved absorbans eller fluorescensexcitation, anbefaler vi at bruge den farveløse DreamTaq Buffer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DreamTaq Grøn buffer
Farve Grøn
Koncentration 10X
Til brug med (applikation) Varmstarts-PCR
Mængde 4 x 1.25 mL
Formulering Nonidet P40 Ethylphenolpoly (ethylenglycolether) 9016-45-9 ( <0,9), Polyethylenglycol 25322-68-3 (7-13), Sukrose 57-50-1 (10-30)
Inkluderer • 10X DreamTaq grøn buffer (med 20 mM MgCl2), 4 x 1,25 ml
Opbevar i en fryserfri fryser uden frost ved -20 °C.