Få mere at vide
DREADD agonist 21, MedChemExpress
Artikelnummer. 16440006
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
2mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16440006 2 mg 2mg
16435607 5 mg -
16412868 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16440006 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100234
MedChemExpress DREADD agonist 21 is a potent human muscarinic acetylcholine M3 receptors (hM3Dq) agonist (EC50=1.7 nM).
DREADD agonist 21 is a potent human muscarinic acetylcholine M3 receptors (hM3Dq) agonist (EC50=1.7 nM).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DREADD agonist 21
Fysisk form Solid
CAS 56296-18-5
Farve Yellow
Mængde 2 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H18N4
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 78 mg/mL (280.22 mM)
SMIL C12=CC=CC=C1NC3=CC=CC=C3C(N4CCNCC4)=N2
Molekylvægt (g/mol) 278.35
Formel vægt 278.35
Procent renhed 98.95%